Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Bromo-3-éthyl-1H-pyrazole ≥95.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Acrylic Acid 3-(Methoxydimethylsilyl)propyl Ester, 3-(Methoxydimethylsilyl)propyl Acrylate

Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)

M2525-5G
TCIAM2525-5GEA 205 EUR InStock
TCIAM2525-5G
4-Bromo-3-éthyl-1H-pyrazole ≥95.0% (par GC) stabilisé
4-Bromo-3-éthyl-1H-pyrazole


Formule: C₉H₁₈O₃Si
MW: 202,33 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00054801
Numéro CAS: 111918-90-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=133850dafd1c5bf7ef1d5e1aa8e8078a4eae55a7&vid=133850dafd1c5bf7ef1d5e1aa8e8078a4eae55a7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité