Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

[6,6]-Phenyl-C71-butyric acid methyl ester (mixture of isomers) ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

M2550-50MG
TCIAM2550-50MGEA 196 EUR InStock
TCIAM2550-50MG
[6,6]-Phenyl-C71-butyric acid methyl ester (mixture of isomers) ≥98.0% (par HPLC)
[6,6]-Phenyl-C71-butyric acid methyl ester (mixture of isomers)


Formule: C₈₂H₁₄O₂
Numéro MDL: MFCD09842750
Numéro CAS: 609771-63-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c91724159937c489d65026232baa5281653c8ea&vid=3c91724159937c489d65026232baa5281653c8ea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Carbon) 88.00 to 96.00 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité