Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Méthyl-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

M2561-1G
TCIAM2561-1GEA 143 EUR InStock
TCIAM2561-1G
3-Méthyl-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
3-Méthyl-9H-carbazole


Formule: C₁₃H₁₁N
Point d'ébullition: 365°C
Numéro MDL: MFCD00464338
Numéro CAS: 4630-20-0
EINECS: 225-048-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f282b946e9c4b4f437cd17ed98080b9cc42e8158&vid=f282b946e9c4b4f437cd17ed98080b9cc42e8158&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 206.0 to 210.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité