Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Methoxytropone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Methoxycyclohepta-2,4,6-trienone, 2-Methoxy-2,4,6-cycloheptatrien-1-one

M2576-1G
TCIAM2576-1GEA 108 EUR InStock
TCIAM2576-1G
2-Methoxytropone ≥98.0% (par GC)
2-Methoxytropone


Formule: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Point d'ébullition: 175°C
Numéro MDL: MFCD01734435
Numéro CAS: 2161-40-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=155f5c67efc7147277bd3d70c5f52a0fc8bcb904&vid=155f5c67efc7147277bd3d70c5f52a0fc8bcb904&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité