Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl benzimidazole-5-carboxylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

M2582-1G
TCIAM2582-1GEA 89.1 EUR InStock
TCIAM2582-1G
Methyl benzimidazole-5-carboxylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Methyl benzimidazole-5-carboxylate


Formule: C₉H₈N₂O₂
Numéro MDL: MFCD03407310
Numéro CAS: 26663-77-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82ac8c44af5db77b6dc3f624e7632d5f0648ebfb&vid=82ac8c44af5db77b6dc3f624e7632d5f0648ebfb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 139.0 to 143.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité