Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Bromo-2-méthoxybenzoate de methyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

M2586-5G
TCIAM2586-5GEA 64.9 EUR InStock
TCIAM2586-5G
4-Bromo-2-méthoxybenzoate de methyle ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-2-méthoxybenzoate de methyle


Formule: C₉H₉BrO₃
Point d'ébullition: 108°C
Numéro MDL: MFCD06797867
Numéro CAS: 139102-34-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8559194b9c27df3a644cbfc4cad398e01508d3d7&vid=8559194b9c27df3a644cbfc4cad398e01508d3d7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 32.0 to 36.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité