Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl pentafluorophenyl carbonate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl Pentafluorophenyl Carbonate, Carbonic Acid Methyl Pentafluorophenyl Ester

M2594-1G
TCIAM2594-1GEA 164 EUR InStock
TCIAM2594-1G
Methyl pentafluorophenyl carbonate ≥98.0% (par GC)
Methyl pentafluorophenyl carbonate


Formule: C₈H₃F₅O₃
MW: 242,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD01075723
Numéro CAS: 36919-03-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e901da51172d7690555e2e534dcfa48a0c9c587f&vid=e901da51172d7690555e2e534dcfa48a0c9c587f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 32.0 to 36.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité