Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(2-Methoxyethyl)-2-thiourea ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(2-Methoxyethyl)thiourea

M2597-1G
TCIAM2597-1GEA 120 EUR InStock
TCIAM2597-1G
1-(2-Methoxyethyl)-2-thiourea ≥98.0% (par HPLC, azote total)
1-(2-Methoxyethyl)-2-thiourea


Formule: C₄H₁₀N₂OS
MW: 134,2000 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060469
Numéro CAS: 102353-42-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c6932634d92c5a379aaf3191b5615c312b15c23&vid=6c6932634d92c5a379aaf3191b5615c312b15c23&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité