Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

M2606-5G
TCIAM2606-5GEA 382 EUR InStock
TCIAM2606-5G
1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline


Formule: C₁₀H₁₃N
Point d'ébullition: 228°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00798989
Numéro CAS: 4965-09-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd79830074ae184bbe3a744e983f609cadf3aed3&vid=bd79830074ae184bbe3a744e983f609cadf3aed3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité