Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pargyline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

M2618-1G
TCIAM2618-1GEA 149 EUR InStock
TCIAM2618-1G
Pargyline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Pargyline


Formule: C₁₁H₁₃N
Point d'ébullition: 90°C
Point d'éclair: 84°C
Numéro MDL: MFCD00008576
Numéro CAS: 555-57-7
EINECS: 209-101-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,07038
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a290ba79c0c64a11d85344a956f0e360e63c73e&vid=29f16934ff76659d2ac7a662d1f1809ddb80debc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité