Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic acid

M2628-1G
TCIAM2628-1GEA 52.8 EUR InStock
TCIAM2628-1G
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid


Formule: C₆H₅F₃N₂O₂
MW: 194,1113 g/mol
Numéro MDL: MFCD01936005
Numéro CAS: 113100-53-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8449d2ce0bc1d3da13beb12117dc3c261981292&vid=e8449d2ce0bc1d3da13beb12117dc3c261981292&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 201.0 to 205.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité