Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl-3-chloropyrazine-2-carboxylate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 3-chloropyrazine-2-carboxylate, 3-Chloropyrazine-2-carboxylic acid methyll ester

M2648-1G
TCIAM2648-1GEA 147 EUR InStock
TCIAM2648-1G
Methyl-3-chloropyrazine-2-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Methyl-3-chloropyrazine-2-carboxylate


Formule: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172,5691 g/mol
Point d'ébullition: 89°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03093326
Numéro CAS: 27825-21-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=832dd11f8d42776f1fb27ec91a441403d88bb648&vid=832dd11f8d42776f1fb27ec91a441403d88bb648&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité