Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Methyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1-methylpyrazol-5-yl)-1,3,2-dioxaborolane, 1-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 1-Methylpyrazole-5-boronic acid Pinacol ester

M2681-5G
TCIAM2681-5GEA 256 EUR InStock
TCIAM2681-5G
1-Methyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Methyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester


Formule: C₁₀H₁₇BN₂O₂
MW: 208,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD05861380
Numéro CAS: 847818-74-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33571649fff85f4580dcf146f6dc3890abdefcad&vid=33571649fff85f4580dcf146f6dc3890abdefcad&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité