Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Methyl-4-aminosalicylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 4-amino-2-hydroxybenzoate

M2699-25G
TCIAM2699-25GEA 74.8 EUR InStock
TCIAM2699-25G
Methyl-4-aminosalicylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Methyl-4-aminosalicylate


Formule: C₈H₉NO₃
MW: 167,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00088091
Numéro CAS: 4136-97-4
EINECS: 223-958-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3f8a9427420eee5118c16dc7f68751c3855b421&vid=e3f8a9427420eee5118c16dc7f68751c3855b421&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité