Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl 3,4-Dihydroxy-2-methylbenzoate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 3,4-dihydroxy-2-methylbenzoate, 3,4-Dihydroxy-2-methylbenzoic acid methyl ester

M2713-1G
TCIAM2713-1GEA 69.3 EUR InStock
TCIAM2713-1G
Methyl 3,4-Dihydroxy-2-methylbenzoate ≥98.0% (par GC)
Methyl 3,4-Dihydroxy-2-methylbenzoate


Formule: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD16250128
Numéro CAS: 740799-82-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 158.0 to 163.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité