Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

8-Methoxyquinoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

M2718-1G
TCIAM2718-1GEA 96.8 EUR InStock
TCIAM2718-1G
8-Methoxyquinoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
8-Methoxyquinoline


Formule: C₁₀H₉NO
MW: 159,19 g/mol
Point d'ébullition: 282°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00957068
Numéro CAS: 938-33-0
EINECS: 213-341-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8792f6a7588f2efa2e70f7cd1ad93fa8a8abf903&vid=8792f6a7588f2efa2e70f7cd1ad93fa8a8abf903&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité