Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

JSH-23 ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Methyl-N1-(3-phenylpropyl)-1,2-phenylenediamine, JSH-23, 4-Methyl-N1-(3-phenylpropyl)benzene-1,2-diamine

M2734-100MG
TCIAM2734-100MGEA 343 EUR InStock
TCIAM2734-100MG
JSH-23 ≥98.0% (par GC)
JSH-23


Formule: C₁₆H₂₀N₂
MW: 240,3 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD09753595
Numéro CAS: 749886-87-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ae80a854c84799964f131c8318ae77027dc5fb2&vid=2ae80a854c84799964f131c8318ae77027dc5fb2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité