Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

EMCH.TFA (E-Maleimidocaproic acid hydrazine trifluoroacetic acid salt) ≥95.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention

M2735-250MG
TCIAM2735-250MGEA 227 EUR InStock
TCIAM2735-250MG
EMCH.TFA (E-Maleimidocaproic acid hydrazine trifluoroacetic acid salt) ≥95.0% (par HPLC)
EMCH.TFA (E-Maleimidocaproic acid hydrazine trifluoroacetic acid salt)


Formule: C₁₀H₁₅N₃O₃·C₂HF₃O₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD07357647
Numéro CAS: 151038-94-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e56c3c1fba8e16ed4e4426e85f32d8a25bb1f737&vid=e56c3c1fba8e16ed4e4426e85f32d8a25bb1f737&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 11.50 to 13.00 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité