Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methylcobalamin hydrate ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI

M2742-1G
TCIAM2742-1GEA 174 EUR InStock
TCIAM2742-1G
Methylcobalamin hydrate ≥98.0% (sur base azote total)
Methylcobalamin hydrate


Formule: C₆₃H₉₁CoN₁₃O₁₄P·xH₂O
MW: 1344,41 g/mol (anhy)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00082483
Numéro CAS: 288315-09-3
EINECS: 236-535-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark red to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 12.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité