Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Methoxyquinoline-4-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Quininic acid

M2751-1G
TCIAM2751-1GEA 190 EUR InStock
TCIAM2751-1G
6-Methoxyquinoline-4-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
6-Methoxyquinoline-4-carboxylic acid


Formule: C₁₁H₉NO₃
MW: 203,20 g/mol
Point de fusion: 280°C
Numéro MDL: MFCD00024013
Numéro CAS: 86-68-0
EINECS: 237-014-3
Merck Index: 14,08062
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité