Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4-méthyl-2-pyridinecarboxylique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Methylpicolinic acid, 4-Methylpyridine-2-carboxylic acid

M2758-1G
TCIAM2758-1GEA 164 EUR InStock
TCIAM2758-1G
Acide 4-méthyl-2-pyridinecarboxylique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 4-méthyl-2-pyridinecarboxylique


Formule: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD03731175
Numéro CAS: 4021-08-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a477cc981b3af078fb472fe7732700b57766058&vid=5489c435a0df07040336f143ff7ccb594b0c52de&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 137.0 to 141.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité