Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline ≥96.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

M2781-1G
TCIAM2781-1GEA 198 EUR InStock
TCIAM2781-1G
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline


Formule: C₁₀H₁₃NO
MW: 163,2163 g/mol
Point d'ébullition: 144°C
Numéro MDL: MFCD01717129
Numéro CAS: 42923-77-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db53c1a9faf1c413fe020bdbe028dc8b45b85846&vid=db53c1a9faf1c413fe020bdbe028dc8b45b85846&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité