Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorométhane ∼5,7% ∼1 mol/L dans le THF

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Refrigerant gas R 40, R 40, Chloromethane, Methyl chloride

M2813-100ML
TCIAM2813-100MLEA 151 EUR InStock
TCIAM2813-100ML
Chlorométhane ∼5,7% ∼1 mol/L dans le THF
Chlorométhane


Formule: CH₃Cl
MW: 50,49 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000872
Numéro CAS: 74-87-3
EINECS: 200-817-4
ONU: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 14,06041
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73d03c0aa1708a2d0aff362e661aeb003c78380b&vid=73d03c0aa1708a2d0aff362e661aeb003c78380b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (HNMR) 5.5 to 6.0 w/w%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité