Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl (E)-4-(Bromomethyl)cinnamate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (E)-Methyl 3-(4-(bromomethyl)phenyl)acrylate, (E)-4-(Bromomethyl)cinnamic acid methyl ester

M2816-5G
TCIAM2816-5GEA 251 EUR InStock
TCIAM2816-5G
Methyl (E)-4-(Bromomethyl)cinnamate ≥98.0% (par GC)
Methyl (E)-4-(Bromomethyl)cinnamate


Formule: C₁₁H₁₁BrO₂
MW: 255,11 g/mol
Point d'ébullition: 163°C
Numéro MDL: MFCD00460746
Numéro CAS: 88738-86-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b5e7015a05a1305e1c897452ab8f9d0fd1aa6ba&vid=7b5e7015a05a1305e1c897452ab8f9d0fd1aa6ba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité