Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Methyl-3,5-dinitro-1H-pyridin-2-one ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

M2820-1G
TCIAM2820-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAM2820-1G
1-Methyl-3,5-dinitro-1H-pyridin-2-one ≥98.0% (par GC)
1-Methyl-3,5-dinitro-1H-pyridin-2-one


Formule: C₆H₅N₃O₅
MW: 199,121 g/mol
Numéro MDL: MFCD00456280
Numéro CAS: 14150-94-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a662f3a33bbb9ddd98c9537a658c3af186e26c06&vid=a662f3a33bbb9ddd98c9537a658c3af186e26c06&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité