Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Méthoxy-5-(trifluorométhyl)pyridine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

M2832-25G
TCIAM2832-25GEA 143 EUR InStock
TCIAM2832-25G
2-Méthoxy-5-(trifluorométhyl)pyridine ≥98.0% (par GC)
2-Méthoxy-5-(trifluorométhyl)pyridine


Formule: C₇H₆F₃NO
Numéro MDL: MFCD00153203
Numéro CAS: 175277-45-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=10955ab68d8db527c3fcc7b0a8c706883d1e47ba&vid=16bed1074d2abfbf7f4e03177351ad2b4b67c123&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité