Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Methoxy-2,5-dimethylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)

Fournisseur: TCI
Attention

M2838-1G
TCIAM2838-1GEA 102 EUR InStock
TCIAM2838-1G
4-Methoxy-2,5-dimethylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Methoxy-2,5-dimethylphenylboronic acid


Formule: C₉H₁₃BO₃
Numéro MDL: MFCD06801676
Numéro CAS: 246023-54-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6667468a79fca3a8f6205803c157f94c635aadf5&vid=6667468a79fca3a8f6205803c157f94c635aadf5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 111.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité