Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl-4-chloro-4-oxobutanoate ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Methyl succinyl chloride, Succinic acid monomethyl ester chloride, Methyl 4-Chloro-4-oxobutyrate, Methyl Succinyl chloride, 4-Chloro-4-oxobutyric acid methyll ester

M2850-25G
TCIAM2850-25GEA 146 EUR InStock
TCIAM2850-25G
Methyl-4-chloro-4-oxobutanoate ≥95.0% (par GC)
Methyl-4-chloro-4-oxobutanoate


Formule: C₅H₇ClO₃
MW: 150,56 g/mol
Point d'ébullition: 65°C
Point d'éclair: 74°C
Numéro MDL: MFCD00000750
Numéro CAS: 1490-25-1
EINECS: 216-077-0
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85fcab0a0045ad786074e05eb4cc0209cbba1314&vid=85fcab0a0045ad786074e05eb4cc0209cbba1314&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..