Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)

Fournisseur: TCI
Attention

M2853-1G
TCIAM2853-1GEA 103 EUR InStock
TCIAM2853-1G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid


Formule: C₈H₈BF₃O₃
Numéro MDL: MFCD03095346
Numéro CAS: 313546-16-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 109.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité