Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(Methoxycarbonyl)bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Bicyclo[2.2.2]octane-1,4-dicarboxylic acid monomethyl ester, Monomethyl Hydrogen Bicyclo[2.2.2]octane-1,4-dicarboxylate, 4-(Methoxycarbonyl)bicyclo[2.2.2]octan-1-carboxylic acid

M2855-1G
TCIAM2855-1GEA 71.5 EUR InStock
TCIAM2855-1G
4-(Methoxycarbonyl)bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(Methoxycarbonyl)bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid


Formule: C₁₁H₁₆O₄
MW: 212,2423 g/mol
Numéro MDL: MFCD18459359
Numéro CAS: 18720-35-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73f9cab0e28bdcd4ccd2a6ce9430c5b4e2be6544&vid=73f9cab0e28bdcd4ccd2a6ce9430c5b4e2be6544&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 186.0 to 190.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité