Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl 4,5-Dibromo-2-furancarboxylate ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,5-Dibromo-2-furancarboxylic acid methyl ester, 4,5-Dibromo-2-furoic acid methyl ester, Methyl 4,5-Dibromo-2-furoate

M2876-1G
TCIAM2876-1GEA 157 EUR InStock
TCIAM2876-1G
Methyl 4,5-Dibromo-2-furancarboxylate ≥95.0% (par GC)
Methyl 4,5-Dibromo-2-furancarboxylate


Formule: C₆H₄Br₂O₃
MW: 283,90 g/mol
Point d'ébullition: 110°C
Numéro MDL: MFCD00092493
Numéro CAS: 54113-41-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=422cff0dd9dc3fb8168d686a9b03a99076a56927&vid=422cff0dd9dc3fb8168d686a9b03a99076a56927&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C
Acid Value max. 3.0

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité