Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl 3-(4-Chlorophenyl)propiolate ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (4-Chlorophenyl)propargylic acid methyl ester, 3-(4-Chlorophenyl)propiolic acid methyl ester, 3-(4-Chlorophenyl)-2-propynoic acid methyl ester, Methyl 3-(4-Chlorophenyl)-2-propynoate, Methyl (4-Chlorophenyl)propargylate

M2894-1G
TCIAM2894-1GEA 218 EUR InStock
TCIAM2894-1G
Methyl 3-(4-Chlorophenyl)propiolate ≥97.0% (par GC)
Methyl 3-(4-Chlorophenyl)propiolate


Formule: C₁₀H₇ClO₂
MW: 194,61 g/mol
Numéro MDL: MFCD01830788
Numéro CAS: 7515-18-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité