Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methoxydimethylphenylsilane ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methoxydimethyl(phenyl)silane

M2920-5ML
TCIAM2920-5MLEA 95.7 EUR InStock
TCIAM2920-5ML
Methoxydimethylphenylsilane ≥95.0% (par GC)
Methoxydimethylphenylsilane


Formule: C₉H₁₄OSi
MW: 166,30 g/mol
Point d'ébullition: 95°C
Numéro MDL: MFCD09266142
Numéro CAS: 17881-88-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=129ea165e5fc6f33baee743faa9c0e1076884752&vid=094257780a30a4c0421bd476664dddadc64837f0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité