Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Methyl-2,4-dioxo-4-(2-thienyl)butyrate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 2,4-dioxo-4-(thiophen-2-yl)butanoate

M2936-1G
TCIAM2936-1GEA 93.5 EUR InStock
TCIAM2936-1G
Methyl-2,4-dioxo-4-(2-thienyl)butyrate ≥98.0% (par GC)
Methyl-2,4-dioxo-4-(2-thienyl)butyrate


Formule: C₉H₈O₄S
MW: 212,219 g/mol
Numéro MDL: MFCD01249731
Numéro CAS: 57409-51-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=967c8399dbf88d9c3ef4a52cdd5b92b8ee268bfc&vid=967c8399dbf88d9c3ef4a52cdd5b92b8ee268bfc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité