Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Methyl-7-morpholino-8-azacoumarin ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Methyl-7-morpholino-2H-pyrano[2,3-b]pyridin-2-one

M2937-200MG
TCIAM2937-200MGEA 94.6 EUR InStock
TCIAM2937-200MG
4-Methyl-7-morpholino-8-azacoumarin ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Methyl-7-morpholino-8-azacoumarin


Formule: C₁₃H₁₄N₂O₃
MW: 246,27 g/mol
Point de fusion: 189°C
Numéro MDL: MFCD18803635
Numéro CAS: 57980-07-1
EINECS: 261-054-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5e002826fdcfda86141e243b354744b8d6d0311&vid=e5e002826fdcfda86141e243b354744b8d6d0311&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Lambda max. 353.0 to 358.0 nm (CH3CN)
Absorbance (E1%1cm) min. 950 (CH3CN, 353 to 358 nm)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité