Acide méthylphosphonique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
M2938-1G
TCIAM2938-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAM2938-1G
Acide méthylphosphonique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide méthylphosphonique
Formule: CH₅O₃P
Numéro MDL: MFCD00002137
Numéro CAS: 993-13-5
EINECS: 213-607-2
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité