Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Methylumbelliferone ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

M2948-1G
TCIAM2948-1GEA 223 EUR InStock
TCIAM2948-1G
5-Methylumbelliferone ≥95.0% (par GC)
5-Methylumbelliferone


Formule: C₁₀H₈O₃
Numéro MDL: MFCD00488356
Numéro CAS: 7249-26-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f0b2b3ae3c55f5e26c4f769149c5a2e65934a2a&vid=0f0b2b3ae3c55f5e26c4f769149c5a2e65934a2a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 246.0 to 250.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité