Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

cis-4-Methylcyclohexylamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger

M2949-200MG
TCIAM2949-200MGEA 189 EUR InStock
TCIAM2949-200MG
cis-4-Methylcyclohexylamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
cis-4-Methylcyclohexylamine


Formule: C₇H₁₅N
MW: 113,20 g/mol
Point d'ébullition: 154°C
Densité: 0.86
Numéro MDL: MFCD13563117
Numéro CAS: 2523-56-0
ONU: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=001e1f09c209ed32acd26a59ef25a5b7cd7dc1f5&vid=20ad7dc180e1cb1fb5f0bf8c667de02d28f46296&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité