Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Methyl-5-isoxazolecarboxylic acid ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Methylisoxazole-5-carboxylic acid

M2953-1G
TCIAM2953-1GEA 193 EUR InStock
TCIAM2953-1G
3-Methyl-5-isoxazolecarboxylic acid ≥98.0% (par GC)
3-Methyl-5-isoxazolecarboxylic acid


Formule: C₅H₅NO₃
MW: 127,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00464222
Numéro CAS: 4857-42-5
EINECS: 225-454-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité