Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Methyloxetane-3-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Methyl-3-oxetanecarboxylic acid

M2962-1G
TCIAM2962-1GEA 120 EUR InStock
TCIAM2962-1G
3-Methyloxetane-3-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Methyloxetane-3-carboxylic acid


Formule: C₅H₈O₃
MW: 116,116 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09842435
Numéro CAS: 28562-68-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2a4a3d64291c24d6f6cf80f4ebf510db9b413d3&vid=c2a4a3d64291c24d6f6cf80f4ebf510db9b413d3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light orange to Yellow powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité