Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Morpholino-5-pyridineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(Morpholino)pyridine-5-boronic acid, 6-(Morpholino)pyridine-3-boronic acid, 6-Morpholinopyridine-3-boronic acid, 6-Morpholino-3-pyridineboronic Acid

M2967-1G
TCIAM2967-1GEA 92.4 EUR InStock
TCIAM2967-1G
2-Morpholino-5-pyridineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Morpholino-5-pyridineboronic acid


Formule: C₉H₁₃BN₂O₃
MW: 208,0200 g/mol
Numéro MDL: MFCD03086116
Numéro CAS: 904326-93-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=20fa57691963385c2ad22fd563053b9efedc7c46&vid=20fa57691963385c2ad22fd563053b9efedc7c46&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité