Boc-Asp-OMe ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Boc-Asp-OMe, N-Boc-L-aspartic acid 1-Methyl ester, N-Boc-L-aspartic acid 1-methyl ester, 1-Methyl N-Boc-L-aspartate, 1-Methyl N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-aspartate, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-aspartic acid 1-Methyl ester
M2970-5G
TCIAM2970-5GEA 61.6 EUR InStock
TCIAM2970-5G
Boc-Asp-OMe ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Boc-Asp-OMe
Formule: C₁₀H₁₇NO₆
MW: 247,247 g/mol
Numéro MDL: MFCD03094777
Numéro CAS: 98045-03-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=17f4bb97b317f5b874f4abd4d81f49afa59490c3&vid=17f4bb97b317f5b874f4abd4d81f49afa59490c3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -20.0 to -23.0 deg (C=1, MeOH)
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
5 g TCIAM2970-5G
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité