Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Mono-6-(Fmoc-Gln-OtBu)-beta-CD ≥85.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Mono-6-[[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-glutamine-O-tert-butyl]-beta-cyclodextrin

M2978-100MG
TCIAM2978-100MGEA 400 EUR InStock
TCIAM2978-100MG
Mono-6-(Fmoc-Gln-OtBu)-beta-CD ≥85.0% (par HPLC)
Mono-6-(Fmoc-Gln-OtBu)-beta-CD


https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5bf0a9bd5dfcf8656360ee35427acfac87eff3a7&vid=34ad414bd7a540abe7b060354ec8e0152a641014&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 85.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité