Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Methyl-1-propylpiperidinium bis(fluorosulphonyl)imide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

M2981-1G
TCIAM2981-1GEA 55 EUR InStock
TCIAM2981-1G
1-Methyl-1-propylpiperidinium bis(fluorosulphonyl)imide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1-Methyl-1-propylpiperidinium bis(fluorosulphonyl)imide


Formule: C₉H₂₀F₂N₂O₄S₂
MW: 322,39 g/mol
Numéro CAS: 911303-46-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3127f5d5e15cd9d324afbc73e31ab1c971d11078&vid=3127f5d5e15cd9d324afbc73e31ab1c971d11078&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité