Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Methyl-2-phenoxypropanoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

M2984-25G
TCIAM2984-25GEA 80.3 EUR InStock
TCIAM2984-25G
2-Methyl-2-phenoxypropanoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Methyl-2-phenoxypropanoic acid


Formule: C₁₀H₁₂O₃
Numéro MDL: MFCD00129939
Numéro CAS: 943-45-3
EINECS: 213-402-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=984c5ce5f8e36bc2630737b1ef5dbe253cf21cf5&vid=984c5ce5f8e36bc2630737b1ef5dbe253cf21cf5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité