Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Methoxy-3-pyridineboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Methoxy-3-pyridylboronic acid Pinacol ester, 3-Methoxypyridine-5-boronic acid Pinacol ester, 3-Methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 2-(5-Methoxy-3-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane

M2994-1G
TCIAM2994-1GEA 138 EUR InStock
TCIAM2994-1G
5-Methoxy-3-pyridineboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC)
5-Methoxy-3-pyridineboronic acid pinacol ester


Formule: C₁₂H₁₈BNO₃
MW: 235,0872 g/mol
Numéro MDL: MFCD03412068
Numéro CAS: 445264-60-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 111.0 to 115.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité