Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Methyl-5-pyridineboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Methylpyridine-5-boronic acid pinacol ester, 6-Methylpyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-(6-Methyl-3-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 6-Methyl-3-pyridylboronic acid Pinacol ester

M3020-1G
TCIAM3020-1GEA 69.3 EUR InStock
TCIAM3020-1G
2-Methyl-5-pyridineboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Methyl-5-pyridineboronic acid pinacol ester


Formule: C₁₂H₁₈BNO₂
MW: 219,0878 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08669608
Numéro CAS: 610768-32-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité