Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Methylcoumarin ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

M3041-1G
TCIAM3041-1GEA 505 EUR InStock
TCIAM3041-1G
4-Methylcoumarin ≥98.0% (par GC)
4-Methylcoumarin


Formule: C₁₀H₈O₂
Point d'ébullition: 180°C
Numéro MDL: MFCD00185474
Numéro CAS: 607-71-6
EINECS: 210-141-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d4a24e68b185e5821875975d75aaaf6d07d5cf5&vid=6d4a24e68b185e5821875975d75aaaf6d07d5cf5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité