Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

m-PEG24-Mal ≥93.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

M3052-25MG
TCIAM3052-25MGEA 214 EUR InStock
TCIAM3052-25MG
m-PEG24-Mal ≥93.0% (par HPLC)
m-PEG24-Mal


Formule: C₅₆H₁₀₆N₂O₂₇
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD11041152
Numéro CAS: 88504-24-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e4e59fe4824be1679f1ddb1332ef1a4234e7f9f4&vid=2c1ed41d1419c1e6f09acd806dad8de9bdaf3471&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité