Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Méthyl-2-pyrrolidone, faible teneur en eau ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

M3055-500ML
TCIAM3055-500MLEA 46.2 EUR InStock
TCIAM3055-500ML
N-Méthyl-2-pyrrolidone, faible teneur en eau ≥99.0% (par GC)
N-Méthyl-2-pyrrolidone


Formule: C₅H₉NO
Point d'ébullition: 202°C
Point de fusion: -24°C
Point d'éclair: 95°C
Numéro MDL: MFCD00003193
Numéro CAS: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Merck Index: 14,06117
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=002149aeec09ca242f1b2dcc132d2e6336a9414e&vid=fe08ddfd7849f994dad0c64d7dd2162e73de92e6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Water max. 300 ppm

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité